Stampa…
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)ethanone
OR9600-1G OR9600-5G
APOSOR9600-1GEA 68.4 EUR
APOSOR9600-1G APOSOR9600-5G
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0706 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683853
CAS Number: 6342-63-8