5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrIN Punto di fusione: 120…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672950 CAS Number: 121554-10-7 |