Stampa…
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959891-1G OR959891-5G
APOSOR959891-1GEA 84.1 EUR
APOSOR959891-1G APOSOR959891-5G
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03130042
CAS Number: 100305-93-9