Stampa…
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959875-1G OR959875-5G
APOSOR959875-1GEA 46.6 EUR
APOSOR959875-1G APOSOR959875-5G
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756564
CAS Number: 1202781-34-7