Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959850-10G OR959850-1G OR959850-25G
APOSOR959850-10GEA 123 EUR
APOSOR959850-10G APOSOR959850-1G APOSOR959850-25G
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde 98%
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971197
CAS Number: 78775-11-8