Stampa…
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959838-1G OR959838-5G
APOSOR959838-1GEA 33.5 EUR
APOSOR959838-1G APOSOR959838-5G
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441449
CAS Number: 41398-85-0