Stampa…
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959827-1G OR959827-5G
APOSOR959827-1GEA 270 EUR
APOSOR959827-1G APOSOR959827-5G
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Quinolin-8-ylmethanol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00769488
CAS Number: 16032-35-2