Stampa…
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-2-one
OR959825-1G OR959825-5G
APOSOR959825-1GEA 234 EUR
APOSOR959825-1G APOSOR959825-5G
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00584446
CAS Number: 3597-63-5