Stampa…
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 91.6 EUR
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Punto di fusione: 158…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143428
CAS Number: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1