Stampa…
2-Bromophenetole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
OR9597-5G OR9597-100MG OR9597-1G
APOSOR9597-5GEA 80 EUR
APOSOR9597-5G APOSOR9597-100MG APOSOR9597-1G
2-Bromophenetole
2-Bromophenetole
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 223 °C
Densità: 1,4223 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061092
CAS Number: 583-19-7
EINECS: 209-501-0