Stampa…
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959659-1G OR959659-250MG
APOSOR959659-1GEA 524 EUR
APOSOR959659-1G APOSOR959659-250MG
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 197007-87-7