Stampa…
4-Methoxypyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959609-1G OR959609-5G
APOSOR959609-1GEA 256 EUR
APOSOR959609-1G APOSOR959609-5G
4-Methoxypyrimidine 97%
4-Methoxypyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405815
CAS Number: 6104-41-2