Stampa…
Indol-3-ylacetic acid hydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1H-Indol-3-yl)acetohydrazide, Indole-3-acetic acid hydrazide, Indole-3-acetic hydrazide
OR9596-1G OR9596-5G
APOSOR9596-1GEA 56.8 EUR
APOSOR9596-1G APOSOR9596-5G
Indol-3-ylacetic acid hydrazide
Indol-3-ylacetic acid hydrazide
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Peso molecolare: 189,22 g/mol
Punto di fusione: 142…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005634
CAS Number: 5448-47-5
EINECS: 226-672-7