Stampa…
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridinemethanol, 3-Bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR959577-1G OR959577-5G
APOSOR959577-1GEA 77.1 EUR
APOSOR959577-1G APOSOR959577-5G
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847285
CAS Number: 146679-66-5