Stampa…
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959552-1G OR959552-5G
APOSOR959552-1GEA 125 EUR
APOSOR959552-1G APOSOR959552-5G
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 95%
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formula: C₉H₉NOS
Peso molecolare: 179,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082664
CAS Number: 2941-69-7