Stampa…
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-4-chloropyridine
OR959541-10G OR959541-1G OR959541-5G
APOSOR959541-10GEA 517 EUR
APOSOR959541-10G APOSOR959541-1G APOSOR959541-5G
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide
Formula: C₇H₇ClN₂O
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03394624
CAS Number: 245056-66-0