Stampa…
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959527-1G OR959527-250MG OR959527-5G
APOSOR959527-1GEA 111 EUR
APOSOR959527-1G APOSOR959527-250MG APOSOR959527-5G
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 98%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11112096
CAS Number: 871254-61-4