Stampa…
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclopentyl 2-pyridyl ketone, 2-Cyclopentanecarbonylpyridine
OR959518-1G OR959518-5G
APOSOR959518-1GEA 130 EUR
APOSOR959518-1G APOSOR959518-5G
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07699202
CAS Number: 157592-43-3