Stampa…
Cyclohexyl-2-pyridyl ketone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyclohexylcarbonylpyridine
OR959516-1G OR959516-250MG
APOSOR959516-1GEA 502 EUR
APOSOR959516-1G APOSOR959516-250MG
Cyclohexyl-2-pyridyl ketone 95%
Cyclohexyl-2-pyridyl ketone
Formula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00778683
CAS Number: 6602-64-8