Stampa…
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR959510-1G OR959510-250MG
APOSOR959510-1GEA 807 EUR
APOSOR959510-1G APOSOR959510-250MG
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11043995
CAS Number: 1172085-67-4