Stampa…
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyridazine
OR959487-10G OR959487-1G OR959487-25G
APOSOR959487-10GEA 343 EUR
APOSOR959487-10G APOSOR959487-1G APOSOR959487-25G
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine 98%
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 197,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00574572
CAS Number: 1722-11-8