Stampa…
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carbaldehyde
OR959452-1G OR959452-250MG
APOSOR959452-1GEA 114 EUR
APOSOR959452-1G APOSOR959452-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375370
CAS Number: 92444-99-0