Stampa…
6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methylpyridine-3-carbaldehyde, 6-Chloro-3-formyl-2-methylpyridine, 6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
OR959420-1G OR959420-5G
APOSOR959420-1GEA 270 EUR
APOSOR959420-1G APOSOR959420-5G
6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
6-Chloro-3-formyl-2-picoline
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368876
CAS Number: 884495-36-7