Stampa…
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-nitropyridin-3-ol
OR959407-1G OR959407-250MG OR959407-100MG
APOSOR959407-1GEA 337 EUR
APOSOR959407-1G APOSOR959407-250MG APOSOR959407-100MG
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
5-Hydroxy-2-nitropyridine
Formula: C5H4N2O3
Peso molecolare: 140,0969 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03032441
CAS Number: 15206-26-5