Stampa…
Acido benzoico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 43.9 EUR
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Acido benzoico
Acido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
Punto di ebollizione: 249 °C
Punto di fusione: 121…125 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002398
CAS Number: 65-85-0
EINECS: 200-618-2