Stampa…
4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959389-1G OR959389-5G
APOSOR959389-1GEA 152 EUR
APOSOR959389-1G APOSOR959389-5G
4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine 96%
4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00981910
CAS Number: 62968-37-0