Stampa…
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-3-hydroxypyridine
OR959383-1G OR959383-5G
APOSOR959383-1GEA 65.5 EUR
APOSOR959383-1G APOSOR959383-5G
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide 96%
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757484
CAS Number: 31354-48-0