Stampa…
Methyl-5-aminopicolinate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
OR959381-10G OR959381-1G OR959381-5G
APOSOR959381-10GEA 248 EUR
APOSOR959381-10G APOSOR959381-1G APOSOR959381-5G
Methyl-5-aminopicolinate 96%
Methyl-5-aminopicolinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,1506 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783939
CAS Number: 67515-76-8