Stampa…
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 127 EUR
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015459
CAS Number: 88210-96-2