Stampa…
3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959268-1G OR959268-250MG
APOSOR959268-1GEA 488 EUR
APOSOR959268-1G APOSOR959268-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
3-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691445
CAS Number: 110178-35-3