Stampa…

3-Morpholinobenzaldehyde 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR9592-1G OR9592-5G
APOSOR9592-1GEA 165 EUR
APOSOR9592-1G APOSOR9592-5G
3-Morpholinobenzaldehyde 98%
3-Morpholinobenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,2264 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772811
CAS Number: 446866-87-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR