2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959119-25G
OR959119-100G
OR959119-5G
APOSOR959119-25GEA
128
EUR
APOSOR959119-25G
APOSOR959119-100G
APOSOR959119-5G
2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Formula:
C₉H₂₀O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008944 CAS Number: 108-82-7 |