Smoothened agonist
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloro-N-(trans-4-(methylamino)cyclohexyl)-N-(3-(pyridin-4-yl)benzyl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide, 3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[3-(4-pyridinyl)benzyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide, SAG
OR958890-1MG
OR958890-25MG
OR958890-5MG
APOSOR958890-1MGEA
152
EUR
APOSOR958890-1MG
APOSOR958890-25MG
APOSOR958890-5MG
Smoothened agonist
Smoothened agonist
Formula:
C₂₈H₂₈ClN₃OS Peso molecolare: 490,062 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD22581513 CAS Number: 912545-86-9 |