Stampa…
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958805-1G OR958805-5G
APOSOR958805-1GEA 69.6 EUR
APOSOR958805-1G APOSOR958805-5G
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02256084
CAS Number: 29669-41-8