Stampa…
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1H-Tetrazol-5-yl)pyridine
OR9588-1G OR9588-5G
APOSOR9588-1GEA 51 EUR
APOSOR9588-1G APOSOR9588-5G
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formula: C₆H₅N₅
Peso molecolare: 147,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068115
CAS Number: 14389-12-9