2-Phenylpropylene oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
alpha-Methylstyrene Oxide, 1,2-Epoxy-2-phenylpropane
OR958718-1G
OR958718-250MG
APOSOR958718-1GEA
328
EUR
APOSOR958718-1G
APOSOR958718-250MG
2-Phenylpropylene oxide 95%
2-Phenylpropylene oxide
Formula:
C₉H₁₀O Peso molecolare: 134,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059156 CAS Number: 2085-88-3 |