1-Bromo-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BrI Punto di ebollizione: 120…122 °C/14mmHg Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001051 CAS Number: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |