Stampa…
2,5-Dihydroxybenzoic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
OR9586-100G OR9586-25G
APOSOR9586-100GEA 49.3 EUR
APOSOR9586-100G APOSOR9586-25G
2,5-Dihydroxybenzoic acid, grado tecnico
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154.12 g/mol
Punto di ebollizione: 339
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002460
CAS Number: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409