Stampa…
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
OR958474-10G OR958474-1G OR958474-5G
APOSOR958474-10GEA 228 EUR
APOSOR958474-10G APOSOR958474-1G APOSOR958474-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134411
CAS Number: 2305-31-9