Stampa…
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR958421-1G OR958421-250MG OR958421-5G
APOSOR958421-1GEA 236 EUR
APOSOR958421-1G APOSOR958421-250MG APOSOR958421-5G
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14585023
CAS Number: 51362-40-4