Stampa…
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9583-1G OR9583-5G
APOSOR9583-1GEA 34.8 EUR
APOSOR9583-1G APOSOR9583-5G
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Punto di fusione: 60…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041431
CAS Number: 170230-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III