Stampa…
2,3,5-Collidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5-Trimethylpyridine
OR9582-100G OR9582-25G OR9582-500G
APOSOR9582-100GEA 171 EUR
APOSOR9582-100G APOSOR9582-25G APOSOR9582-500G
2,3,5-Collidine 98%
2,3,5-Collidine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C
Densità: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126840
CAS Number: 695-98-7
EINECS: 211-786-1