2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958031-1G
OR958031-250MG
OR958031-5G
APOSOR958031-1GEA
219
EUR
APOSOR958031-1G
APOSOR958031-250MG
APOSOR958031-5G
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one
Formula:
C₁₀H₉NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040275 CAS Number: 4594-71-2 |