3-Amino-5-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅BrN₂ Punto di fusione: 65…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01646060 CAS Number: 13535-01-8 |