Stampa…
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 149 EUR
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07374897
CAS Number: 29681-42-3