Stampa…
2,3,4-Triclorofenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957661-1G OR957661-250MG OR957661-5G
APOSOR957661-1GEA 533 EUR
APOSOR957661-1G APOSOR957661-250MG APOSOR957661-5G
2,3,4-Triclorofenolo 98%
2,3,4-Triclorofenolo
Formula: C₆H₃Cl₃O
Peso molecolare: 197,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 15950-66-0