Stampa…
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9576-1G OR9576-5G
APOSOR9576-1GEA 71.3 EUR
APOSOR9576-1G APOSOR9576-5G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BClNO₄
Peso molecolare: 283,52 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235086
CAS Number: 913836-26-7