Stampa…
4-sec-Butylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957513-25G OR957513-100G OR957513-500G
APOSOR957513-25GEA 109 EUR
APOSOR957513-25G APOSOR957513-100G APOSOR957513-500G
4-sec-Butylphenol 95%
4-sec-Butylphenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002375
CAS Number: 99-71-8