Stampa…
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N,N-dimethylpyrazin-2-amine
OR957476-10G OR957476-25G
APOSOR957476-10GEA 97.4 EUR
APOSOR957476-10G APOSOR957476-25G
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine
Formula: C₆H₈ClN₃
Peso molecolare: 157,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024889
CAS Number: 61655-72-9