Stampa…
3-Isopropylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957472-10G OR957472-1G OR957472-5G
APOSOR957472-10GEA 364 EUR
APOSOR957472-10G APOSOR957472-1G APOSOR957472-5G
3-Isopropylphenol 95%
3-Isopropylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 618-45-1